Learn More
Merck Glasboden und Stopfen für die Vakuumfiltration
Zubehörteil für die Millipore Classic Glasfilterhalter Kits
Marke:  Merck XX1014732
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15895654
  • 501.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Millipore Vakuum-Filtration-Zubehör für GlasDiese Zubehörprodukte ersetzen Teile aus Millipore Vakuumfiltrationskits für Glas oder bieten eine alternative Konfiguration. Dieser Artikel ist ein Zubehörteil für die Millipore Classic 47 mm-Glasfilterhalterkits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Siebträger aus Edelstahl, Sieb im Lieferumfang enthalten
Stainless Steel Screen Support, Screen Provided
Reusable
Borosilikatglas
47 mm