Learn More
Ansell™ Gladiator™ Schwere grüne Immersionshandschuhe der Serie 16-650 aus Naturlatex
Zur Handhabung von Gläsern bei leichter bis mittelschwerer Beanspruchung entwickelt. Die Crinkle-Oberfläche bietet eine ausgezeichnete Nass- und Trockenhaftung auf rutschigen Oberflächen und schützt die Hand vor scharfen Kanten.
149.00 CHF
Spezifikation
Coating Material | Naturlatex |
---|---|
Latex Free | Nein |
Produkttyp | Schwere Handschuhe |
Modell | 16-650 |
Farbe der Handschuhstulpe | Grün |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12670772
|
Ansell™
16650080 |
8 |
149.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12650772
|
Ansell™
16650100 |
10 |
149.00 CHF
12 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12660772
|
Ansell™
16650070 |
7 |
149.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12680772
|
Ansell™
16650090 |
9 |
149.00 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Knittrige Oberfläche für mehr Griffigkeit auf rutschigen Flächen und Schutz vor scharfen Kanten
- Naturkautschuk-Beschichtung
- Cut-and-Sewn-Aufbau
- Interlock-Einlage aus Baumwolle
- Vollständig beschichtet
- Stulpe
Spezifikation
Naturlatex | |
Schwere Handschuhe | |
Grün | |
Interlock-Baumwolle | |
Gute Polsterung, gute Schnittfestigkeit |
Nein | |
16-650 | |
Stulpe | |
12 Paar | |
16-650 |