Learn More
Ansell™ Gladiator™ Schwere grüne Immersionshandschuhe der Serie 16-650 aus Naturlatex
Zur Handhabung von Gläsern bei leichter bis mittelschwerer Beanspruchung entwickelt. Die Crinkle-Oberfläche bietet eine ausgezeichnete Nass- und Trockenhaftung auf rutschigen Oberflächen und schützt die Hand vor scharfen Kanten.
Marke: Ansell™ 16650080
107.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Descrizione
- Knittrige Oberfläche für mehr Griffigkeit auf rutschigen Flächen und Schutz vor scharfen Kanten
- Naturkautschuk-Beschichtung
- Cut-and-Sewn-Aufbau
- Interlock-Einlage aus Baumwolle
- Vollständig beschichtet
- Stulpe
Specifica
Naturlatex | |
Schwere Handschuhe | |
16-650 | |
Stulpe | |
12 Paare | |
16-650 |
Nein | |
8 | |
Grün | |
Interlock-Baumwolle | |
Gute Polsterung, gute Schnittfestigkeit |
Promozioni
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.