Learn More
Ansell™ Gladiator™ Schwere grüne Immersionshandschuhe der Serie 16-650 aus Naturlatex
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- Knittrige Oberfläche für mehr Griffigkeit auf rutschigen Flächen und Schutz vor scharfen Kanten
- Naturkautschuk-Beschichtung
- Cut-and-Sewn-Aufbau
- Interlock-Einlage aus Baumwolle
- Vollständig beschichtet
- Stulpe
Spezifikation
Spezifikation
Coating Material | Naturlatex |
Latex Free | Nein |
Produkttyp | Schwere Handschuhe |
Größe | 7 |
Modell | 16-650 |
Farbe der Handschuhstulpe | Grün |
Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
Auskleidung | Interlock-Baumwolle |
Menge | 12 Paar |
Beständig gegen | Gute Polsterung, gute Schnittfestigkeit |