Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Nachfüllsystem
Unterscheidet Spitzenmodelle durch die farbcodierten Gestelle und zeigt die kompatiblen Gilson Pipettenmodelle an. Das Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Nachfüllsystem ist in einer autoklavierbaren und sterilisierten Version verfügbar.
Marke: Gilson™ F167103
41.26 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Farbcodierte Gestelle zur Unterscheidung der Spitzenmodelle und zur Anzeige der kompatiblen Gilson™ Pipettenmodelle
- Erhältlich in autoklavierbaren und sterilisierten Versionen
- Passend für Universalnachfüllboxen (Kat.- Nr. F167100G, separat erhältlich)
- Der sterilisierte Tower Pack ist einzeln in Kunststoff mit Medizintechnikqualität verpackt, sodass die Spitzen vor Kontaminationen geschützt sind
Spezifikation
2 – 200 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
10.7 cm | |
Universal Fit | |
Standard | |
Tower Pack™ Pipetten-Nachfüllsystem | |
Single-use | |
Yes |
Ungefiltert | |
klar | |
4,21 in. | |
.4 mm | |
Rack, 10 x 96 | |
960 (10x96) | |
Gelb | |
D200 2 bis 200 μl 51mm L Pipetman™ Diamond™ Pipettenspitzen | |
Polypropylen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
TLYZ3-86010 | Qualitätsbescheinigung | 10/08/2023 | F167103 |
TLYZ3-86009 | Qualitätsbescheinigung | 10/08/2023 | F167103 |
TLYZ3-86008 | Qualitätsbescheinigung | 10/08/2023 | F167103 |
TLYZ3-86007 | Qualitätsbescheinigung | 10/08/2023 | F167103 |
TLYZ3-86006 | Qualitätsbescheinigung | 10/08/2023 | F167103 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%