Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ Spitzen
Mit einem leicht zu öffnenden und zu schließenden Druckverschluss. Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ Spitzen sind in Großpackungen mit verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Gilson™ F161210
59.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24310" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die optimierte Geometrie und das Material aus reinem Polypropylen sorgen für eine geringe Retention und eine natürlich hydrophobe Oberfläche
- Aufgrund der Herstellung in einem Reinraum sind sie frei von Verunreinigungen
- Garantierte Rückverfolgbarkeit von der Gussform bis zum Labortisch
- Dank der feinen Graduierungen ist das pipettierte Volumen leicht zu erkennen
- Nur geringer Kraftaufwand beim Aufstecken der Spitzen erforderlich
- Einfache Identifizierung durch farbcodierte Verpackung
- Großpackungen sind mit einem Reißverschluss verschlossen, der für einen schnellen Zugriff leicht geöffnet und mit Hilfe des Schnellverschlussstreifens verschlossen werden kann, um Kontaminationen und den Verlust von Spitzen zu vermeiden
- Jede EasyPack Packung enthält 1000 Spitzen (5 Beutel mit je 200 Spitzen oder 1 Beutel je 1000 Spitzen, 4 Beutel mit je 50 Spitzen oder 3 Beutel mit je 334 Spitzen)
Spezifikation
1 bis 10 ml | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
20 cm | |
PIPETMAN Pipettes | |
Universal | |
200 (4x50) | |
Hellblau | |
Gilson Pipetman | |
Pipetman EasyPack | |
1 mL |
Ungefiltert | |
klar | |
7,87 in. | |
.07 in | |
In Beuteln | |
4 Beutel mit 50 Tips | |
Pipettenspitzen | |
Single-use | |
Ja | |
Polypropylen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
FEAX3-09360 | Qualitätsbescheinigung | 22/09/2024 | F161210 |
FEAX3-09317 | Qualitätsbescheinigung | 18/09/2024 | F161210 |
FEAX3-09312 | Qualitätsbescheinigung | 15/09/2024 | F161210 |
FEAX3-09321 | Qualitätsbescheinigung | 13/09/2024 | F161210 |
FEAX3-09318 | Qualitätsbescheinigung | 13/09/2024 | F161210 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
58Stunden
14Minuten
16Sekunden
6 -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
44Stunden
14Minuten
16Sekunden
6