Learn More
Oakton™ Glasperlen für Mühlen
Geeignete Glasperlen für die Mini-BeedBeater™ Mühle. Cole-Parmer™ Glasperlen für Mühlen werden zum Zerkleinern und Trennen kleiner Proben vom Knochen zu mikrobiellen Sporen verwendet.
92.20 CHF - 148.00 CHF
Spezifikation
Typ Perlen
Material Glas
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Bead-Glasmühle
Menge 1 lb
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13478236
Unterlagen ansehen
Oakton™
36270-52
0.1 bis 0.15 mm
99.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15237649
Unterlagen ansehen
Oakton™
36270-50
1 mm
92.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12614267
Unterlagen ansehen
Oakton™
36270-51
0.5 mm
148.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Geeignete Glasperlen für die Mini-BeedBeater™ Mühle.Cole-Parmer™ Glasperlen für Mühlen werden zum Zerkleinern und Trennen kleiner Proben von Knochen bis hin zu mikrobiellen Sporen verwendet.
  • In drei verschiedenen Größen erhältlich
  • Zerkleinern von Proben wie Knochen und mikrobielle Sporen
  • Verarbeitet kleine Proben effizient – von 100 μl bis 1 μl
  • Die nicht schäumende, nicht-aerosolhaltige Methode bewahrt Enzyme, Nukleinsäuren und Organellen
Spezifikation
Spezifikation
Perlen
Glas
Mini-Bead-Glasmühle
1 lb
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oakton™ Glasperlen für Mühlen