Learn More
Oakton™ Glasperlen für Mühlen
Geeignete Glasperlen für die Mini-BeedBeater™ Mühle. Cole-Parmer™ Glasperlen für Mühlen werden zum Zerkleinern und Trennen kleiner Proben vom Knochen zu mikrobiellen Sporen verwendet.
Marke:  Oakton™ 36270-52
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13478236
  • 99.00 CHF / 1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
Geeignete Glasperlen für die Mini-BeedBeater™ Mühle.Cole-Parmer™ Glasperlen für Mühlen werden zum Zerkleinern und Trennen kleiner Proben von Knochen bis hin zu mikrobiellen Sporen verwendet.
  • In drei verschiedenen Größen erhältlich
  • Zerkleinern von Proben wie Knochen und mikrobielle Sporen
  • Verarbeitet kleine Proben effizient – von 100 μl bis 1 μl
  • Die nicht schäumende, nicht-aerosolhaltige Methode bewahrt Enzyme, Nukleinsäuren und Organellen
Spezifikation
Spezifikation
Perlen
0.1 bis 0.15 mm
1 lb
Glas
Mini-Bead-Glasmühle
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oakton™ Glasperlen für Mühlen > Durchmesser: 0.1 bis 0.15 mm