Learn More
Gibco™ Zeocin™ Selection Reagent
Selektives Antibiotikum, Formulierung von Phleomycin D1, ein Glykopeptid-Antibiotikum, das aus Streptomyces Verticillus produziert wird
656.00 CHF - 2730.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 100 mg/mL |
---|---|
Kulturtyp | Säugetierzellkultur, Insektenzellkultur |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Antibiotikum |
Sterilität | Steril gefiltert |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11508976
|
Gibco™
R25005 |
50 ml |
2730.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10072492
|
Gibco™
R25001 |
8 x 1,25 ml |
656.00 CHF
8 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Gibco™ Zeocin™ Selection Antibiotic ist ein Präparat auf Basis von Phleomycin D1, einem Glykopeptid-Antibiotikum, das von Streptomyces verticillus produziert wird.
- Zeocin™ Selection Antibiotic wirkt, indem es sich an DNA anlagert, diese spaltet und dadurch zum Zelltod führt.
- Dient zur Selektion von Zellkulturen aus Säugetier-, Insekten- und Hefe- sowie bakteriellen und pflanzlichen Proben.
- Die Arbeitskonzentration liegt je nach Zelltyp zwischen 50 und 400 µg/ml.
- Dieses Produkt wird in einer Konzentration von 100 mg/ml in sterilem Wasser und in 8 x 1,25 ml-Fläschchen bereitgestellt.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Eis
Spezifikation
100 mg/mL | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Zeocin™ |
Säugetierzellkultur, Insektenzellkultur | |
Antibiotikum | |
Eukaryotische Selektion/Erzeugung stabiler Zelllinien, bakterielle Selektion |