Learn More
Gibco™ Zeocin™ Selection Reagent
Selektives Antibiotikum, Formulierung von Phleomycin D1, ein Glykopeptid-Antibiotikum, das aus Streptomyces Verticillus produziert wird
Marke: Gibco™ R25001
546.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24361" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gibco™ Zeocin™ Selektions-Antibiotikum ist ein Präparat auf Basis von Phleomycin D1, einem Glykopeptid-Antibiotikum, das von Streptomyces verticillus produziert wird.
- Zeocin™ Selektions-Antibiotikum wirkt, indem es sich an DNA anlagert, diese spaltet und dadurch zum Zelltod führt.
- Dient zur Selektion von Zellkulturen aus Säugetier-, Insekten- und Hefe- sowie bakteriellen und pflanzlichen Proben.
- Die Arbeitskonzentration liegt je nach Zelltyp zwischen 50 und 400 µg/ml.
- Dieses Produkt wird in einer Konzentration von 100 mg/ml in sterilem Wasser und in 8 x 1,25 ml-Fläschchen geliefert.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Eis
Spezifikation
Lagerbedingungen: -10 bis -30 °C Versandbedingungen: Eis |
|
Säugetierzellkultur, Insektenzellkultur | |
Antibiotikum | |
Eukaryotische Selektion/Erzeugung stabiler Zelllinien, bakterielle Selektion | |
8 x 1,25 ml |
100 mg/mL | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Zeocin™ |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- zeocin 100mg/ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Phleomycin from Streptomyces verticillus
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Zeocin™ Selection Reagent > 8 x 1,25 ml