Learn More
Corning™ Trypanblau
BIOPHARMA
Für die verschiedensten Zellzählungsverfahren, bei denen Daten zur Anzahl und Viabilität der Zellen erforderlich sind.
Marke:  Corning™ 25-900-CI
Artikelnummer. 15393661
  • 40.55 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 30-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Cellgro umfasst viele von der pharmazeutischen Industrie entwickelte Prinzipien, darunter die Verwendung von Wasser mit WFI-Qualitätsgrad, Tests von Ausgangsstoffen, Prozessphasenüberwachung und Endprodukttests.
  • 0,4 % (w/v) Lösung
  • In PBS
  • pH 7,5 ± 0,5
  • Menge: 100 ml
  • Lebensfähige Zellen schließen den Farbstoff aus, während nicht lebensfähige Zellen den Farbstoff absorbieren und blau erscheinen
  • Vor der Zählung sollten Zellen als einzelne Zellen in gepufferter Kochsalzlösung suspendiert sein
  • Kann in Assays verwendet werden, die die Gesamtanzahl von Zellen, die Anzahl lebensfähiger oder nur die Anzahl nicht lebensfähige Zellen liefern
  • Die Lösung wird mit einer gemeinsamen Konzentration von 0,4 % (w/v) geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Trypanblau 0.4 % Lösung in PBS
Flüssig
Kunststoffflasche
100 ml
15 bis 30 °C
7.5 ± 0.5
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Trypan Blue Solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Corning™ Trypanblau > Trypanblau Lösung 0,4 %; 1 x 100 ml