Learn More
Gibco™ Sf-900™ II SFM
Optimiert für die großangelegte Produktion rekombinanter Proteine, die mit dem Baculovirus-Expressionsvektorsystem (BEVS) exprimiert werden
692.00 CHF - 3380.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 °C bis 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Zelllinie Sf21, Sf9
Zelltyp Insektenzelle
Klassifikation Protein-frei, Serum-frei, Serum-frei
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10679234
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
10902179
10 l
1840.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11390872
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
10902187
20 l
3380.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10680745
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
10902161
5 l
692.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sf-900 II SFM ist ein serumfreies, proteinfreies Insektenzellkulturmedium, das für das Wachstum und die Erhaltung von Spodoptera frugiperda (Sf9 und Sf21)-Zellen optimiert ist. Dieses Medium ist für Suspensions- und Monolayer-Kulturmethoden geeignet und unterstützt das Wachstum von Lepidopteran-Zelllinien.
  • Überragendes langfristiges und hochdichtes Wachstum
  • Optimiert für die Produktion rekombinanter Proteine
  • Serum-freie, Protein-freie und gebrauchsfertige Formulierung
  • Skalierbar in Bioreaktoren
Bioproduktion, Zellkultur, Insektenzellkultur, Sf9- und Sf21-Zellkultur, Virusimpfstoffproduktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 °C bis 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Insektenzelle
Flüssig
Serumfrei
Gibco™, Sf-900™, SynerGy™
S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Sf21, Sf9
Protein-frei, Serum-frei, Serum-frei
Serumfreies Medium (SFM) für Insektenzellen
Glutamin
Raumtemperatur
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Sf-900™ II SFM