Learn More
Gibco™ Sf-900™ II SFM
Optimiert für die großangelegte Produktion rekombinanter Proteine, die mit dem Baculovirus-Expressionsvektorsystem (BEVS) exprimiert werden
Marke: Gibco™ 10902179
1695.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sf-900 II SFM ist ein serumfreies, proteinfreies Insektenzellkulturmedium, das für das Wachstum und die Erhaltung von Spodoptera frugiperda (Sf9 und Sf21)-Zellen optimiert ist. Dieses Medium ist für Suspensions- und Monolayer-Kulturmethoden geeignet und unterstützt das Wachstum von Lepidopteran-Zelllinien.
- Überragendes langfristiges und hochdichtes Wachstum
- Optimiert für die Produktion rekombinanter Proteine
- Serum-freie, Protein-freie und gebrauchsfertige Formulierung
- Skalierbar in Bioreaktoren
Bioproduktion, Zellkultur, Insektenzellkultur, Sf9- und Sf21-Zellkultur, Virusimpfstoffproduktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Sf21, Sf9 | |
Protein-frei, Serum-frei, Serum-frei | |
Serumfreies Medium (SFM) für Insektenzellen | |
Glutamin | |
10 l | |
S. frugiperda, Spodoptera frugiperda |
Insektenzelle | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Gibco™, Sf-900™, SynerGy™ | |
Raumtemperatur | |
Lagerbedingungen: 2 °C bis 8 °C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Raumtemperatur Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum |