Learn More
Gibco™ Sf-900™ III SFM
GREENER_CHOICE
Ein niedrig-hydrolytisches Serum- und Protein-freies Medium nicht tierischen Ursprungs für die Insektenzellkultur.
151.00 CHF - 2110.00 CHF
Spezifikation
Zelllinie Sf21, Sf9
Zelltyp Insektenzelle
Form Flüssig
Produkttyp Insektenzellserum-freies Medium (SFM)
Serum Level Serumfrei
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11570446
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
12658019
500 mL
151.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11580446
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
12658027
1.000 mL
264.00 CHF
1000 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11590446
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
12658035
10 l
1112.00 CHF
10 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15236025
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
12658001
20 L
2110.00 CHF
20 Liter
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sf-900™ III SFM ist ein niedrig-hydrolytisches Serum- und Protein-freies Medium nicht tierischen Ursprungs für die Insektenzellkultur, das für das Wachstum und den Erhalt von Zellen der Spodoptera frugiperda (Sf9 und Sf21) optimiert ist.
  • Es ist ebenfalls für die rekombinante Genexpression mit dem Baculovirus- und stabilen Insektenexpressionssystemen optimiert.
  • Das Medium ist für Suspensions- und Monolayer-Kulturmethoden geeignet und unterstützt das Wachstum von Lepidoptera-Zelllinien.
  • Spodoptera frugiperda (Sf9)-Zellen, die in Sf-900™ III SFM wachsen, erreichen maximale Zelldichten von 10 bis 14 × 106 Zellen/ml.
  • Sf-900™ III SFM ist ein verbessertes Serum- und Protein-freies Medium nicht tierischen Ursprungs zur Kultivierung von Sf9- und anderen Lepidoptera-Zelllinien und zur Produktion von Insektenviren und rekombinanten Proteinen.
  • Das gebrauchsfertige Format erfordert keine Zugabe von Serum, Glutamin oder Tensiden.
  • Zellen, die an andere handelsübliche Serum-freie Medien angepasst sind, sollten sequentiell an Sf-900™ III SFM angepasst werden.
  • Reduzierte Hydrolysat-Konzentrationen verbessern die Chargenkonsistenz.
  • Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco Sf-900 II SFM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Spezifikation
Sf21, Sf9
Flüssig
Serumfrei
Gibco™, Sf-900™
Insektenzelle
Insektenzellserum-freies Medium (SFM)
Glutamin
Raumtemperatur
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Sf-900™ III SFM