Learn More
Gibco™ MEM, Hanks' Balanced Salts
Minimum Essential Medium ist eines der am häufigsten verwendeten Zellkulturmedien.
Marke: Gibco™ 11575032
Requires : Supplementierung
Beschreibung
MEM kann mit einer Vielzahl von in Suspension befindlichen sowie von adhärenten Säugetierzellen, einschließlich HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, Fibroblasten und primären Ratten-Astrozyten, verwendet werden. Gibco MEM, entwickelt von Harry Eagle, basiert auf der früheren Formulierung des BME (Basal Medium Eagle). Eine Reihe anderer Modifikationen von MEM folgten, darunter Glasgow's MEM, MEM α, DMEM und Temin's Modifikation.
- Die MEM-Formulierung enthält Hanks-Salze für die Verwendung ohne CO2
- Modifiziert wie folgt: mit Hank's Salz, L-Glutamin, Phenolrot; ohne HEPES
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
- Die MEM-Formulierung erfordert keine CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Wertes
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 und Fibroblasten | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Standard-Serumzugabe | |
Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Phenolrot, Hanks' Salze | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
500 mL | |
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C) und vor Licht schützen. Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
Primäre Ratten-Astrozyten | |
1 X | |
MEM (Minimum Essential Medium) | |
Steril gefiltert | |
Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat | |
Gibco™ | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.