Learn More
Gibco™ MEM Aminosäure-Lösung (50X)
GREENER_CHOICE
Wird als Wachstumsergänzung für Zellkulturmedien zum Erhöhen von Zellwachstum und Zellviabilität verwendet
Marke:  Gibco™ 11130051
92.15 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12519059
  • 98.75 CHF / 100 Milliliter
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Enthält die 50fache Menge der essenziellen Aminosäuren (außer L-Glutamin), die im Standard Minimum Essential Medium (MEM) enthalten sind
  • Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
  • Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß Norm ISO 13485 zertifiziert
Zellkultur, ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Säugetierzellkultur, RNAi, Epigenetik und Non-Coding RNA-Forschung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
50 X
Aminosäure-Supplement
Kein Glutamin
Raumtemperatur
Säugetierzellen
Flüssig
Steril gefiltert
100 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2670602 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11130051
Chargennummer2773611 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11130051
Chargennummer2672061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11130051
Chargennummer2726856 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11130051
Chargennummer2670604 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11130051
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ MEM Aminosäure-Lösung (50X) > 100 ml
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.