Learn More
Gibco™ MEM Aminosäure-Lösung (50X)
GREENER_CHOICE
MEM Aminosäure-Lösung, (50X)
Marke:  Gibco™ 11130036
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11570386
  • 69.75 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gibco™ MEM Aminosäurelösung dient zur Wachstumsförderung für Zellkulturmedien für verbessertes Zellwachstum und eine höhere Zellviabilität. Gibco™ MEM Aminosäurelösung enthält 50 essenzielle Aminosäuren (außer L-Glutamin), die im Standard gefunden wurden Minimum Essential Medium (MEM). Die vollständige Zusammensetzung ist verfügbar.
Verwendung des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem an zwei Standorten
Die Gibco MEM Aminosäurelösung wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien) hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ MEM Aminosäurelösungsprodukt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (11130-051). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FDA, ISO 13485
MEM Aminosäurelösung,50 X-Konzentration,100 ml, flüssig,0 bis2 pH,2 Lagertemperatur8° bis C,12 Lagerbeständigkeit für Monate, Raumtemperatur und Versandbedingungen für die Umgebungstemperatur, für Zellkultur, Säugetierzellkultur verwendet
Flüssig
Säugetierzellkultur
100 ml
2 bis 8 °C
50 X
Aminosäure-Supplement
0 bis 2
RUO - Nur für Forschungszwecke
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • MEM AMINO ACIDS W/O GLUT (50X)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrogen chloride