Learn More
Gibco™ LV-MAX™ Production Medium
Marke: Gibco™ A3583402
1719.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gibco LV-MAX Produktionsmedium ist ein chemisch definiertes, serum- und proteinfreies Medium, speziell entwickelt für die hochdichte Zucht und Transfektion der Gibco Viral Production Cells (Suspensions-angepasste, von HEK 293-abgeleitete Zellen) zur Förderung einer lentiviralen Produktion mit hohem Titer.
- Unterstützt das Wachstum von Suspensionskulturen viraler Produktionszellen zu Dichten von über 1,0 x 107 Zellen/ml.
- Ermöglicht eine nachhaltige, ertragreiche Produktion von hochdichten, transient transfizierten Kulturen, die einen Titer von bis zu 1 x 108 TU/ml (unkonzentriertes LVVs-GFP) erzielen
- Unterstützt Zucht und Transfektion der viralen Produktionszellen in Kulturformaten von 96 Deep-Well-Blöcken bis zu 2 l-Kolben und Bioreaktoren
Das LV-MAC Produktionsmedium ist sofort einsatzbereit und erfordert keine Supplementierung. Die chemisch definierte Formulierung gewährleistet hohe Reproduzierbarkeit und chargenübergreifende Verlässlichkeit. Das Medium wird für adhärente Zellkulturen nicht empfohlen.
Spezifikation
Zelllinien für die Virusproduktion | |
Flüssig | |
LV-MAX™ | |
Raumtemperatur | |
Bei 2 bis 8 °C lagern, vor Licht schützen. |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei | |
Medium für die lentivirale Produktion | |
6 x 1 l | |
Keine Antibiotika | |
Suspensions-Zellkultur |