Learn More
Deutsch Neumann™ Silikonschläuche
Geeignet für den Einsatz mit Peristaltikpumpen. Deutsch Neumann™ Silikonschläuche sind transparent, zertifiziert lebensmittelecht und für den allgemeinen Gebrauch im Labor geeignet.
Marke: Deutsch Neumann™ 3100305
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich von -60 bis +200 °C (kurzzeitig bis zu +260 °C)
- Erfüllt folgende Standards: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP – Europäisches Arzneibuch
- Test für Biokompatibilität gemäß ISO 10993-1
- Durometer 60 Shore A
Spezifikation
BFR XV, FDA CFR 21 177.2600, Europ. Arzneibuch | |
Silikon | |
25 m | |
Peristaltische Pumpen | |
1 Rolle | |
60 (Shore A, ± 5) |
3 mm | |
5 mm | |
1 mm | |
-60 °C | |
Durchsichtig | |
200 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Silikonschläuche > ID:3mm; AD:5mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur