Learn More
Gibco™ Leibovitz's L-15 Medium
Leibovitz's L-15 Medium supports the growth of HEP-2 monkey kidney cells and primary explants of embryonic and adult human tissue.
Marke: Gibco™ 11415064
61.99 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : Supplementierung
Beschreibung
L-15 wird gepuffert mit Phosphaten und freien basischen Aminosäuren anstelle von Natriumbikarbonat. Dieses Medium wurde zur Unterstützung des Zellwachstums in Umgebungen ohne CO2-Stabilisierung entwickelt.
- Es ist wie folgt modifiziert: mit Galaktose, Phenolrot, L-Glutamin, Natriumpyruvat, ohne Glukose, HEPES, Natriumbikarbonat
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
HEP-2 Affen-Nierenzellen | |
Tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat, Galaktose | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
500 mL | |
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
Explantate von embryonalem und adultem humanem Gewebe | |
1 X | |
Leibovitz L-15 Medium | |
Sterile-filtered | |
Ohne Glukose, Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat | |
Gibco™ | |
Raumtemperatur |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.