Learn More
Gibco™ Leibovitz's L-15 Medium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4919863
500 mL, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Benötigt
Supplementierung
Leibovitz's L-15 Medium supports the growth of HEP-2 monkey kidney cells and primary explants of embryonic and adult human tissue.
L-15 wird gepuffert mit Phosphaten und freien basischen Aminosäuren anstelle von Natriumbikarbonat. Dieses Medium wurde zur Unterstützung des Zellwachstums in Umgebungen ohne CO2-Stabilisierung entwickelt.
  • Es ist wie folgt modifiziert: mit Galaktose, Phenolrot, L-Glutamin, Natriumpyruvat, ohne Glukose, HEPES, Natriumbikarbonat
  • Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
  • Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Quellenreduzierung
    • Recycelbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie HEP-2 Affen-Nierenzellen
Zelltyp Explantate von embryonalem und adultem humanem Gewebe
Klassifikation Tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp Leibovitz L-15 Medium
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat, Galaktose
Ohne Additive Ohne Glukose, Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco™
Menge 500 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Leibovitz's L-15 Medium >