Learn More
Gibco™ Lab Armor™ Beads
uv,transilluminator,bulb,365,nm,myecl,imager,instruments,equipment,gel,boxes,imagers,power,supplies,accessories,protein,biology,electrophoresis,western,blotting,thermo,scientific,pi-62255,pi62255
662.00 CHF - 1154.00 CHF
Spezifikation
Bead-Typ | Reflektierend, inert, glatt |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 15 – 30 ° C Versandbedingungen: Umgebungstemperatur |
Temperaturbereich | -80°bis 180 °C |
Typ | Bead |
Umweltfreundliche Eigenschaften | Energieeffizient |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10120988
![]() |
Gibco™
A1254301 |
Volumen: 4 l |
662.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10612160
![]() |
Gibco™
A1254302 |
Volumen: 8 L |
1154.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Erhält eine gleichmäßige Temperatur besser als Wasser durch langsamere Wärmeübertragung
- Kann immer“aktiv” bleiben und ist gebrauchsfertig
- Flaschen und Röhrchen bleiben ohne Gestelle, Gewichte und Schwimmer an Ort und Stelle
- Die Wartung des Wasserbades wie Entleerung, Reinigung und Nachfüllen des Bades entfällt
- Beseitigt das Risiko einer Kontamination durch stehendes Wasser im Wasserbad
- Keine Kondensation in der Nähe von Verschlüssen und Inkubationsflaschen, die aus dem Trockenbad entfernt wurden
- Umweltverträgliche Alternative zu Wasser
- Energieeffizienter als Wasser
- Verbraucht weniger Energie bei Betrieb mit 37 und 65 °C
- Hergestellt aus wiederverwertbarem Material, das mit Ethanol gereinigt werden kann. Dadurch sind keine keimtötenden Mittel für Wasserbäder erforderlich, die die Umwelt schädigen können
- Lagerung bei 15 bis 30 °C (Lieferung unter Umgebungsbedingungen)
Spezifikation
Reflektierend, inert, glatt | |
-80°bis 180 °C | |
Energieeffizient | |
Raumtemperatur |
Lagerbedingungen: 15 – 30 ° C Versandbedingungen: Umgebungstemperatur |
|
Bead | |
Gibco™ | |
5 mm-Poly-Dispergierer |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 4-Nitrobenzoyl chloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-Nitrobenzoyl chloride
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Lab Armor™ Beads