Learn More
Gibco™ Lab Armor™ Beads
GREENER_CHOICE
uv,transilluminator,bulb,365,nm,myecl,imager,instruments,equipment,gel,boxes,imagers,power,supplies,accessories,protein,biology,electrophoresis,western,blotting,thermo,scientific,pi-62255,pi62255
Marke:  Gibco™ A1254302
1096.30 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10612160
  • 1174.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erhält eine gleichmäßige Temperatur besser als Wasser durch langsamere Wärmeübertragung
  • Kann ständig eingeschaltet und einsatzbereit bleiben
  • Flaschen und Röhrchen bleiben ohne Gestelle, Gewichte und Schwimmer an Ort und Stelle
  • Die Wartung des Wasserbades wie Entleerung, Reinigung und Nachfüllen des Bades entfällt
  • Beseitigt das Risiko einer Kontamination durch stehendes Wasser im Wasserbad
  • Keine Kondensation in der Nähe von Verschlüssen und Inkubationsflaschen, die aus dem Trockenbad entfernt wurden
  • Umweltverträgliche Alternative zu Wasser
  • Energieeffizienter als Wasser
  • Verbraucht weniger Energie bei Betrieb mit 37 und 65 °C
  • Hergestellt aus wiederverwertbarem Material, das mit Ethanol gereinigt werden kann. Dadurch sind keine keimtötenden Mittel für Wasserbäder erforderlich, die die Umwelt schädigen können
  • Lagerung bei 15 bis 30 °C (Lieferung unter Umgebungsbedingungen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reflektierend, inert, glatt
8 L
Bead
Gibco™
Raumtemperatur
Lagerbedingungen: 15 – 30 ° C
Versandbedingungen: Umgebungstemperatur
-80°bis 180 °C
Energieeffizient
Volumen: 8 L
5 mm-Poly-Dispergierer
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Gibco™ Lab Armor™ Beads > 8 l