Learn More
Gibco™ L-Glutamine
L-Glutamin ist eine für Zellkulturen erforderliche Aminosäure.
Marke: Gibco™ 21051040
Beschreibung
L-Glutamin ist an der Bildung von Purin- und Pyrimidin-Nukleotiden, Aminozuckern, Glutathion, L-Glutamat, anderen Aminosäuren sowie an der Protein-Synthese und Glukose-Produktion beteiligt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Aminosäuren ist L-Glutamin in der Lösung nicht stabil. Die Geschwindigkeit dieses Abbaus verläuft in Abhängigkeit von Zeit, Temperatur und pH-Wert.
- L-Glutamin-Pulver (nicht steril) sollte als filtersterilisierte Stammlösungl mit 200 mM (oder ähnlich) in destilliertem Wasser hergestellt werden
- Die optimale Konzentration für die Verwendung hängt von der Zellart und dem für die Zellkultur verwendeten Medium ab, liegt aber im Allgemeinen im Bereich von 2 bis 6 mM.
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen:15–30 °C Versandbedingungen:Haltbarkeit bei Umgebungstemperatur:24 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Pulver | |
Unsteril | |
USP-Qualität | |
Raumtemperatur |
Säugetierzellen | |
L-Glutamin | |
Glutamin | |
1 kg |