Learn More
Fisherbrand™ Chemikalien-bindende Sperren
Chemische Sorbenssperren absorbieren Chemikalien und gefährliche Flüssigkeiten. Starke Ableitwirkung. Die Absorption beginnt sofort, ohne dass die Sperre gedreht werden muss.
Marke:  Fisherbrand™ FBNHAZ412
Artikelnummer. 15803730
  • 209.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Starke Feuchtigkeitstransportwirkung: Absorption beginnt unmittelbar nach dem Kontakt mit verschütteter Flüssigkeit
  • Soc muss nicht gedreht werden
  • Flexible Konstruktion ermöglicht die Anpassung der Soc an jede Maschine, Ecke oder Kurve
  • Ideal zum Binden und Aufsaugen von Lecks und verschütteten Flüssigkeiten
Verschütten, Absorptionsmittel, Leckage, Saugmittel
Spezifikation
Spezifikation
Hydrophil, ölanziehend
Chemikalien-bindende Sperre
Spunbound, Meltblown Polypropylen
Chemisch beständige Universal-Absorptionssperre für verschüttete Flüssigkeiten auf Wasser-, Öl- oder Lösungsmittelbasis
1,2 m x 76 mm
76 mm
Grün
43 L
Chemikaliensorption
12/Packung
1,2 m
5,3 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Chemikalien-bindende Sperren > Chemikalien-bindende Sperren