Learn More
Gibco™ IMDM, Pulver
Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM) is well suited for rapidly proliferating, high-density cell cultures, including Jurkat, COS-7, and macrophage cells.
290.00 CHF
Spezifikation
Zelllinie Jurkat, COS-7 und Makrophagen
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Form Pulver
Produkttyp IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium)
Sterilität Steril gefiltert
Mehr Spezifikationen ansehen
Benötigt: Supplementierung
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17102949
Unterlagen ansehen
Gibco™
12200069
10 l
290.00 CHF
10 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM) is well suited for rapidly proliferating, high-density cell cultures, including Jurkat, COS-7, and macrophage cells. We offer a variety of Gibco™ IMDM modifications for a range of cell culture applications. Find the right formulation using the media selector tool.
This IMDM is modified as follows:
With: L-glutamine, Phenol Red
Without: α-thioglycerol, 2-mercaptoethanol
The complete formulation is available.
IMDM, a modification of Dulbecco's Modified Eagle Medium, includes selenium as well as additional amino acids and vitamins. In addition, this unique medium lacks iron, with potassium nitrate replacing ferric nitrate.
Bestellinformation
Versandbedingung:Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Jurkat, COS-7 und Makrophagen
Pulver
Steril gefiltert
Kein α-Thioglycerol, Kein 2-Mercaptoethanol
Gibco™
Lagerbedingungen:2–8 °C
Versandbedingungen:Haltbarkeit bei
Raumtemperatur:36 Monate ab Herstellungsdatum
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium)
Hoher Glukosegehalt, Glutamin, HEPES, Phenolrot, Natriumpyruvat
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Raumtemperatur
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate ab Herstellungsdatum
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren.Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ IMDM, Pulver