Learn More
Gibco™ IMDM, Pulver
Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM) is well suited for rapidly proliferating, high-density cell cultures, including Jurkat, COS-7, and macrophage cells.
Marke: Gibco™ 12200069
181.34 CHF gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Requires : Supplementierung
Beschreibung
- Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM) eignet sich gut für schnell proliferierende Zellkulturen hoher Dichte, einschließlich Jurkat, COS-7 und Makrophagen.
- Lagerung bei 2 °C bis 8 °C
Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Mit: L-Glutamin, Phenolrot
- Ohne: α-Thioglycerol, 2-Mercaptoethanol
Verwendung von IMDM
- IMDM, eine Modifikation von Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), enthält Selen sowie zusätzliche Aminosäuren und Vitamine.
- Außerdem enthält dieses einzigartige Medium kein Eisen, Eisennitrat ist hier durch Kaliumnitrat ersetzt.
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher erfordert IMDM eine Supplementierung, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
- IMDM verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (3,024 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
- Die Pulverformen des Gibco™ Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumhydrogencarbonat, die pH-Einstellung und die Filtration zum Zeitpunkt der Zubereitung.
Bestellinformation
Versandbedingung:Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 36 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) | |
Hoher Glukosegehalt, Glutamin, HEPES, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
10 l |
Jurkat, COS-7 und Makrophagen | |
Pulver | |
Steril gefiltert | |
Kein α-Thioglycerol, Kein 2-Mercaptoethanol | |
Gibco™ | |
Raumtemperatur |
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren.Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.