Learn More
Gibco™ IMDM, GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
Iscove's Modified Dulbecco's Medium eignet sich gut für schnell proliferierende Zellkulturen hoher Dichte, einschließlich Jurkat, COS-7 und Makrophagen.
Marke:  Gibco™ 31980030
73.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12539089
  • 99.00 CHF / 500 Milliliter
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Supplementierung
Beschreibung
Beschreibung
  • IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) eignet sich gut für schnell proliferierende Zellkulturen hoher Dichte, einschließlich Jurkat, COS-7 und Makrophagen.
  • Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Mit: GlutaMAX™, Phenolrot
  • Ohne: α-Thioglycerol, 2-Mercaptoethanol
Verwendung von IMDM
  • IMDM, eine Modifikation von Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), enthält Selen sowie zusätzliche Aminosäuren und Vitamine.
  • Dieses einzigartige Medium enthält kein Eisen, Eisennitrat ist hier durch Kaliumnitrat ersetzt.
  • IMDM mit GlutaMAX™ Supplement ist anwenderfreundlich, minimiert die Ansammlung von giftigem Ammoniak und verbessert Viabilität und Wachstum der Zellen.
  • IMDM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
  • Verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (3,024 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Jurkat, COS-7 und Makrophagen
1 X
IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium)
Sterile-filtered
Kein α-Thioglycerol, Kein 2-Mercaptoethanol
Gibco™, GlutaMAX™
Raumtemperatur
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Flüssig
Steril gefiltert
Hoher Glukosegehalt, GlutaMAX, HEPES, Phenolrot, Natriumpyruvat
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2639309 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number31980030
Chargennummer2639312 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number31980030
Chargennummer2688142 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number31980030
Chargennummer2652327 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number31980030
Chargennummer2756269 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number31980030
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ IMDM, GlutaMAX™ Supplement > 500 ml
In-vitro-Diagnostik