Learn More
Gibco™ IMDM, GlutaMAX™ Supplement
Iscove's Modified Dulbecco's Medium eignet sich gut für schnell proliferierende Zellkulturen hoher Dichte, einschließlich Jurkat, COS-7 und Makrophagen.
93.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen. Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
---|---|
Zelllinie | Jurkat, COS-7 und Makrophagen |
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Konzentration | 1 X |
Form | Flüssig |
Benötigt: Supplementierung
Beschreibung
- Modifizierung wie folgt: Mit GlutaMAX™, Phenolrot; ohne a-Thioglycerol, 2-Mercaptoethanol
- Enthält Selen sowie zusätzliche Aminosäuren und Vitamine
- Eisen fehlt, Kaliumnitrat ersetzt Eisennitrat
- IMDM mit GlutaMAX Supplement ist anwenderfreundlich, minimiert die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und verbessert Lebensfähigkeit und Wachstum der Zellen
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
- Verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (3.024 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen. Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Kein α-Thioglycerol, Kein 2-Mercaptoethanol | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Raumtemperatur |
Jurkat, COS-7 und Makrophagen | |
1 X | |
IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) | |
Hoher Glukosegehalt, GlutaMAX, HEPES, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
Nachhaltige Verpackung | |
Gibco™, GlutaMAX™ |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate ab Herstellungsdatum
In-vitro-Diagnostik