Learn More
Gibco™ HBSS, Calcium, Magnesium, ohne Phenolrot
GREENER_CHOICE
Zum Einsatz bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zell- und Gewebeproben, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
Marke:  Gibco™ 14025092
50.83 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15266355
  • 55.25 CHF / 500 Milliliter
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Hank's Balanced Salt Solution (HBSS)-Formulierungen mit Calcium und Magnesium werden in der Regel als Transportmedium oder Reagenzienvorbereitung verwendet. Dieses HBSS wird wie folgt modifiziert: mit Calcium, Magnesium und Glucose; ohne Phenolrot oder Natriumpyruvat. Die vollständige Formulierung ist verfügbar.
  • Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat
Klar
1 X
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS)
Hanks-Salze
270 bis 305 mOsm/kg
Kein Phenolrot
Steril gefiltert
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Lagerbedingungen: 15 bis 30 °C
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Haltbarkeit: 36 Monate ab Herstellungsdatum
Gibco™
500 mL
Säugetierzellkultur
6,7 bis 7,8
Raumtemperatur
Flüssig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ HBSS, Calcium, Magnesium, ohne Phenolrot > 500 ml
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.