Learn More
Gibco™ HBSS, Calcium, Magnesium, ohne Phenolrot
Zum Einsatz bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zell- und Gewebeproben, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
53.50 CHF
Spezifikation
Zusatzstoff | Ohne Natriumpyruvat |
---|---|
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Verdünnung | 1 X |
Produktlinie | Gibco™ |
Produkttyp | Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15266355
|
Gibco™
14025092 |
500 mL |
53.50 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Hank's Balanced Salt Solution (HBSS)-Formulierungen mit Calcium und Magnesium werden in der Regel als Transportmedium oder Reagenzienvorbereitung verwendet. Dieses HBSS wird wie folgt modifiziert: mit Calcium, Magnesium und Glucose; ohne Phenolrot oder Natriumpyruvat. Die vollständige Formulierung ist verfügbar.
- Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat | |
1 X | |
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) | |
Säugetierzellkultur | |
6,7 bis 7,8 | |
Raumtemperatur | |
Flüssig |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Gibco™ | |
Hanks-Salze | |
270 bis 305 mOsm/kg | |
Kein Phenolrot | |
Steril gefiltert | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.