Learn More
Gibco™ HBSS (10X), ohne Calcium, ohne Magnesium, ohne Phenolrot
GREENER_CHOICE
Zum Einsatz bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zell- und Gewebeproben, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
Marke:  Gibco™ 14185052
156.09 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15356878
  • 172.00 CHF / 500 Milliliter
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Zum Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation sind Hank‘s Balanced Salt Solution (HBSS)-Zusammensetzungen ohne Calcium und Magnesium erforderlich. Dieses 10x konzentrierte HBSS wird wie folgt modifiziert: mit Glukose; ohne Calcium, Magnesium, Phenolrot oder Natriumbikarbonat. Ohne Stoffe tierischen Ursprungs. Die vollständige Formulierung ist verfügbar. Konzentrierte Formen von Gibco HBSS erfordern die Beigabe von Natriumbikarbonat, pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung.
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat
Lagerbedingungen: 15 – 30 °C
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum
Gibco™
500 mL
Verschiedene Zellkulturanwendungen, z. B. Waschen von Zellen vor der Dissoziation, Transport von Zellen oder Gewebeproben, Verdünnung von Zellen zur Zählung und Vorbereitung von Reagenzien
5,8 bis 6,1
Raumtemperatur
Flüssig
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
10 X
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS)
Hanks-Salze
2700 bis 3000 mOsm/kg
Kein Phenolrot
Steril gefiltert
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2428788 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number14185052
Chargennummer2568330 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number14185052
Chargennummer2650487 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number14185052
Chargennummer2323615 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number14185052
Chargennummer2766645 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number14185052
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ HBSS (10X), ohne Calcium, ohne Magnesium, ohne Phenolrot > 500 ml
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.