Learn More
Gibco™ HBSS (10X), ohne Calcium, ohne Magnesium, ohne Phenolrot
GREENER_CHOICE
HBSS (10X), ohne Calcium, ohne Magnesium, ohne Phenolrot
Marke:  Gibco™ 14185045
Artikelnummer. 11570476
  • 128.00 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien. Zum Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation sind Zusammensetzungen ohne Calcium und Magnesium erforderlich. Wir bieten viele Gibco™ HBSS-Formulierungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Die richtige Zusammensetzung finden Sie mit dem Auswahltool für Medien.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ HBSS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ HBSS-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (14185-052). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Konzentrierte Formen des Gibco™ HBSS erfordern die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Zubereitung (siehe Protokoll für weitere Einzelheiten).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 13485-Normen, FDA
Hanks' Balanced Salzlösung, 500 ml, flüssig, 10x Konzentration, 5.8 bis 6.1 pH, mit Glucose, 36 Monate Haltbarkeit, für Säugetierzellkulturen
Flüssig
Glucose
Säugetierzellkultur
500 ml
15 bis 30 °C
10 X
Hanks' Balanced Salzlösung
Kein Calcium, Kein Magnesium, Kein Natriumhydrogencarbonat, Kein Phenolrot
5,8 bis 6,1
Für In-vitro-Diagnostik