Learn More
Gibco™ Ham's F-12 Nährstoffmischung, Pulver
Entwickelt für Serum-freie Einzelzellen-Ausplattierung von chinesischen Hamster-Ovarialzellen
59.00 CHF - 253.00 CHF
Spezifikation
Zelltyp | Primäre Ratten-Astrozyten |
---|---|
Form | Pulver |
Produkttyp | Ham's F-12 Nährstoffmischung |
Mit Additiven | Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat |
Ohne Additive | Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15480604
|
Gibco™
21700075 |
10 x 1 l |
59.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10472882
|
Gibco™
21700018 |
50 l |
253.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Ham’s F-12 Nährstoffmischung (F-12) wird seitdem für serumfreies Wachstum von CHO-Kulturen sowie serumergänztes Wachstum anderer Säugetierzellen, einschließlich Chondrozyten und Prostata-Epithelzellen der Ratte, verwendet. Diese Ham’s F-12 wird wie folgt modifiziert: mit L-Glutamin, Phenolrot; ohne Natriumhydrogencarbonat.
- Enthält Zink, Putrescin, Hypoxanthin und Thymidin
- Das serumfreie Wachstum von CHO-Zellen in F-12 hat zu einer Vielzahl verbesserter Formulierungen geführt
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren.
- Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
- Verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (1.176 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
- Die Pulverformen des Gibco Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumbicarbonat, die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco F-12 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Grand Island, New York (USA) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Primäre Ratten-Astrozyten | |
Ham's F-12 Nährstoffmischung | |
Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat | |
Gibco™ | |
Lagerbedingungen:2–8 °C Versandbedingungen:Haltbarkeit bei Raumtemperatur:36 Monate ab Herstellungsdatum |
Pulver | |
Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Raumtemperatur |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate ab Herstellungsdatum
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen. Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.