Learn More
Gibco™ Ham's F-12 Nährstoffmischung, Pulver
Entwickelt für Serum-freie Einzelzellen-Ausplattierung von chinesischen Hamster-Ovarialzellen
Marke:  Gibco™ 21700018
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10472882
Beschreibung
Beschreibung
  • Ham‘s F-12-Nährstoffmischung (F-12) wurde speziell für die serumfreie Einzelzell-Ausplattierung von CHO-Zellen (Chinese Hamster Ovary) entwickelt.
  • F-12 wurde seitdem für serumfreies Wachstum von CHO-Kulturen sowie serumergänztes Wachstum anderer Säugetierzellen, einschließlich Chondrozyten und Prostataepithelzellen der Ratte, verwendet.
  • Lagerung bei 2 °C bis 8 °C
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Mit: L-Glutamin, Phenolrot
  • Ohne: Natriumhydrogencarbonat
Verwendung von F12:
  • Im Vergleich zu anderen Basalmedien enthält F-12 eine größere Vielfalt von Komponenten, einschließlich Zink, Putrescin, Hypoxanthin und Thymidin.
  • Gibco™ F-12 enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
  • F-12 verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (1,176 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2  zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
  • Die Pulverformen des Gibco™ Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumhydrogencarbonat, die pH-Einstellung und die Filtration zum Zeitpunkt der Zubereitung.
  • Das serumfreie Wachstum von CHO-Zellen in F-12 hat zu einer Vielzahl verbesserter Formulierungen geführt.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco F-12 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Grand Island, New York (USA) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen:2–8 °C
Versandbedingungen:Haltbarkeit bei
Raumtemperatur:36 Monate ab Herstellungsdatum
Pulver
Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
50 l
Primäre Ratten-Astrozyten
Ham's F-12 Nährstoffmischung
Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat
Gibco™
Raumtemperatur
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen. Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.