Learn More
Gibco™ Ham's F-12 Nährstoffmischung, GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
Entwickelt für Serum-freie Einzelzellen-Ausplattierung von chinesischen Hamster-Ovarialzellen
Marke:  Gibco™ 31765035
95.95 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15344967
  • 103.00 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Supplementierung
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt zur serumfreien Einzelzellen-Ausplattierung von CHO-Zellen (Ovarialzellen des chinesischen Hamsters).
  • F-12 wurde seitdem für serumfreies Wachstum von CHO-Kulturen sowie serumergänztes Wachstum anderer Säugetierzellen, einschließlich Chondrozyten und Prostataepithelzellen der Ratte, verwendet.
  • Dieses Ham's F-12-Supplement wurde mit GlutaMAX™ und Phenolrot modifiziert.
  • Im Vergleich zu anderen Basalmedien enthält F-12 eine breitere Vielzahl von Komponenten, einschließlich Zink, Putrescin, Hypoxanthin und Thymidin.
  • Das serumfreie Wachstum von CHO-Zellen in F-12 hat zu einer Vielzahl verbesserter Formulierungen geführt.
  • Das anwenderfreundliche Nährmedium minimiert die Ansammlung von giftigem Ammoniak und verbessert Zellviabilität und Zellwachstum.
  • Gibco™ F-12 enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
  • F-12 verwendet ein Puffersystem mit Natriumhydrogencarbonat (1,176 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2  zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
  • Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CHO, COS-7 und Prostataepithelzellen der Ratte
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Flüssig
Steril gefiltert
GlutaMAX, Phenolrot, Natriumpyruvat
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Primäre Ratten-Astrozyten
1 X
Ham's F-12 Nährstoffmischung
Sterile-filtered
Keine HEPES
Gibco™, GlutaMAX™
Raumtemperatur
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Gibco™ Ham's F-12 Nährstoffmischung, GlutaMAX™ Supplement > 500 ml
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen. Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.