Learn More
Gibco™ Ham's F-12 Nutrient Mix, GlutaMAX™ Supplement
Entwickelt für Serum-freie Einzelzellen-Ausplattierung von chinesischen Hamster-Ovarialzellen
98.50 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
---|---|
Zelllinie | CHO, COS-7 und Prostataepithelzellen der Ratte |
Zelltyp | Primäre Ratten-Astrozyten |
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Konzentration | 1 X |
Benötigt: Supplementierung
Beschreibung
Ham’s F-12 Nährstoffmischung (F-12) wird seitdem für serumfreies Wachstum von CHO-Kulturen sowie serumergänztes Wachstum anderer Säugetierzellen, einschließlich Chondrozyten und Prostata-Epithelzellen der Ratte, verwendet.
- Enthält Zink, Putrescin, Hypoxanthin und Thymidin
- Das serumfreie Wachstum von CHO-Zellen in F-12 hat zu einer Vielzahl verbesserter Formulierungen geführt
- Modifiziert wie folgt: mit GlutaMAX™, Phenolrot. Gibco F-12 mit GlutaMAX Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Lebensfähigkeit und Wachstum der Zellen verbessert
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren.
- Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
- Verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (1.176 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Primäre Ratten-Astrozyten | |
1 X | |
Ham's F-12 Nährstoffmischung | |
Sterile-filtered | |
Keine HEPES | |
Gibco™, GlutaMAX™ |
CHO, COS-7 und Prostataepithelzellen der Ratte | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
GlutaMAX, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Raumtemperatur |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate ab Herstellungsdatum
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen. Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.