Learn More
Gibco™ Ham's F-12 Nährstoffmischung
Entwickelt für Serum-freie Einzelzellen-Ausplattierung von chinesischen Hamster-Ovarialzellen (CHO)
41.79 CHF - 62.50 CHF
Spezifikation
Zelllinie | CHO, COS-7 und Prostataepithelzellen der Ratte |
---|---|
Zelltyp | Primäre Ratten-Astrozyten |
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Konzentration | 1 X |
Form | Flüssig |
Benötigt: Supplementierung
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15172529
![]() |
Gibco™
11765054 |
500 mL |
62.50 CHF
500 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15440564
![]() |
Gibco™
11765047 |
1000 mL |
41.79 CHF
1000 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
F-12 wird seitdem für serumfreies Wachstum von CHO-Kulturen sowie serumergänztes Wachstum anderer Säugetierzellen, einschließlich Chondrozyten und Prostata-Epithelzellen der Ratte, verwendet. Dieser Ham's F-12 wird folgendermaßen modifiziert: mit L-Glutamin, Phenolrot.
- Enthält Zink, Putrescin, Hypoxanthin und Thymidin
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren.
- Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
- Verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (1.176 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
CHO, COS-7 und Prostataepithelzellen der Ratte | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Primäre Ratten-Astrozyten | |
1 X | |
Ham's F-12 Nährstoffmischung | |
Sterile-filtered | |
Keine HEPES | |
Gibco™ |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate ab Herstellungsdatum