Learn More
Gibco™ Ham's F-12 Nährstoffmischung
Entwickelt für Serum-freie Einzelzellen-Ausplattierung von chinesischen Hamster-Ovarialzellen (CHO)
Marke: Gibco™ 11765054
56.53 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24273" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : Supplementierung
Beschreibung
F-12 wurde für ein serumfreies Wachstum von CHO-Kulturen sowie ein serumergänztes Wachstum anderer Säugetierzellen, einschließlich Chondrozyten und Prostata-Epithelzellen der Ratte, verwendet. Dieser Ham's F-12 wird folgendermaßen modifiziert: mit L-Glutamin, Phenolrot.
- Enthält Zink, Putrescin, Hypoxanthin und Thymidin
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren.
- Deshalb ist eine Supplementierung, in der Regel mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS), erforderlich
- Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (1,176 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 10-prozentige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
CHO, COS-7 und Prostataepithelzellen der Ratte | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
500 mL | |
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
Primäre Ratten-Astrozyten | |
1 X | |
Ham's F-12 Nährstoffmischung | |
Sterile-filtered | |
Keine HEPES | |
Gibco™ | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2472346 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11765054 |
2537750 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11765054 |
2522685 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11765054 |
2618879 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11765047,11765054 |
2537116 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11765047,11765054 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31