Learn More
Gibco™ Grace's Insect Medium, unsupplemented, powder
Nützlich bei der Transfektion von Insektenzellen oder Studien zur Proteinmarkierung mit Methionin
Marke:  Gibco™ 11300027
147.34 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10738244
  • 221.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Requires : Erfordert eine Supplementierung mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS), 3,33 g/l Lactalbumin-Hydrolysat und 3,33 g/l Hefeextrakt vor der Verwendung als Wachstumsmedium sowie CO2-Umgebungsluft, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten. Die Pulverformen des Gibco Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumbikarbonat, die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung.
Beschreibung
Beschreibung
Weitgehend für die Kultivierung von Spodeptera frugiperda-Zellen, Sf9 und Sf21, verwendet. Sf9- und Sf21-Zellen werden routinemäßig zur Expression von rekombinanten Proteinen mittels BEVS (Baculovirus Expression Vector System) eingesetzt. Wurde ursprünglich für die Anzüchtung von Zellen aus der australischen Schmetterlingsgattung Antherea eucalypti entwickelt. Es ist wie folgt modifiziert: Mit L-Glutamin, ohne Lactalbumin Hydrolysat, Yeastolat, Natriumbikarbonat. Es enthält nicht Lactalbumin Hydrolysat und Yeastolat, wie es in der ergänzten Version häufig vorkommt
Zellkultur, Insektenzellkultur, Sf9- und Sf21-Zellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA). Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 36 Monate ab Herstellungsdatum
Pulver
Glutamin
Gibco™
Raumtemperatur
Insektenzelle
Grace's Insekten-Medium
Keine HEPES, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat, Kein Lactalbumin Hydrolysat, Kein Yeastolate, Kein Natriumhydrogencarbonat
10 x 1 L
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2705321 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11300027
Chargennummer2821837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number11300027
Chargennummer2788676 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number11300027
Chargennummer3050871 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number11300027
ChargennummerA0464890 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog Number113002500,113000010,11300027
Name des Produkts
Gibco™ Grace's Insect Medium, unsupplemented, powder > 10 x 1 l