Learn More
Gibco™ EBSS, kein Calcium, kein Magnesium, kein Phenolrot
GREENER_CHOICE
Zum Einsatz bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zell- und Gewebeproben, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
Marke:  Gibco™ 14155063
74.37 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12539069
  • 80.75 CHF / 500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Präparation von Reagenzien. Damit das Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation möglich wird, enthält Gibco EBSS kein Calcium und Magnesium. Dieses EBSS wird wie folgt hergestellt: Mit Glucose und Natriumbikarbonat; ohne Calcium, Magnesium oder Phenolrot. Ohne Stoffe tierischen Ursprungs. Die vollständige Formulierung ist verfügbar.
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat
Bei Raumtemperatur lagern.
Haltbarkeit: 36 Monate ab Herstellungsdatum
Gibco™
500 mL
Verschiedene Zellkulturanwendungen, z. B. Waschen von Zellen vor der Dissoziation, Transport von Zellen oder Gewebeproben, Verdünnung von Zellen zur Zählung und Vorbereitung von Reagenzien
7,0 bis 8,1
Raumtemperatur
Flüssig
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
1 X
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Earle's Balanced Salt
270 bis 310 mOsm/kg
Kein Phenolrot
Steril gefiltert
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3064187 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number14155063
Chargennummer2516121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number14155063
Chargennummer2477793 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number14155063
Chargennummer2516117 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number14155063
Chargennummer2516119 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number14155063
Name des Produkts
Gibco™ EBSS, kein Calcium, kein Magnesium, kein Phenolrot > 500 ml
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.