Learn More
Gibco™ CD Hybridoma AGT™ Medium
Chemisch definiertes, proteinfreies Medium nicht tierischen Ursprungs
244.00 CHF - 11620.00 CHF
Spezifikation
Zelltyp | Myelomzellen, Hybridome |
---|---|
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Protein-frei |
Form | Pulver (AGT) |
Produkttyp | CD Hybridom-Medium |
Serum Level | Serumfrei |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10710204
|
Gibco™
12372025 |
1 l |
244.00 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11580426
|
Gibco™
12372017 |
10 l |
2005.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10798395
|
Gibco™
12372001 |
100 L |
11620.00 CHF
100 Liter |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Gibco CD Hybridoma Medium wurde speziell für die Fähigkeit entwickelt, das Wachstum von Hybridomen für die Antikörperproduktion zu unterstützen.
- Möglichkeit zur Unterstützung von Suspensions- und stationären Hybridomzellen und Myelomen
- Formuliert ohne L-Glutamin für Stabilität
- Proteinfreie und chemisch definierte Formulierung nicht tierischen Ursprungs
- Praktisches, anwenderfreundliches Advanced Granulation Technology (AGT™) Format
Möglichkeit zur Unterstützung von Suspensions- und stationären Hybridomzellen und Myelomen
- Gibco CD Hybridoma Medium ist für Kulturen rekombinanter Myelomlinien sowie für traditionelle Hybridome geeignet und ermöglicht hohe Zelldichten sowie IgG-Produktion
- Cholesterin-abhängige Kulturen wie NS0 erfordern die Zugabe von 250x Cholesterin-Lipid-Konzentrat
- Gibco CD Hybridom Medium erfordert die Zugabe von 8 mM L-Glutamin oder GlutaMAX™ Supplement vor der Verwendung
- GlutaMAX Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Zellviabilität und Zellwachstum verbessert.
- Gibco CD Hybridoma Medium ist frei von Komponenten tierischen Ursprungs, proteinfrei und chemisch definiert und ermöglicht eine bessere Reinigung des Proteins von Interesse.
- Gibco chemisch definiertes Medium enthält keine Proteine, Hydrolysate oder Komponenten unbekannter Zusammensetzung.
- Das AGT Format ist ein anwenderfreundliches Trockenpulverformat. Das Granulat löst sich sofort auf und der pH-Wert wird für eine schnelle Medienvorbereitung angepasst.
- Vollständige Anweisungen zur Rekonstitution finden Sie im Produkthandbuch.
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Myelomzellen, Hybridome | |
Pulver (AGT) | |
Serumfrei | |
Sodium Pyruvate, Natriumhydrogencarbonat | |
Nasseis |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Protein-frei | |
CD Hybridom-Medium | |
Unsteril | |
AGT™, Gibco™ | |
Lagerbedingungen: 2 – 8 °C, dunkel und trocken Versandbedingungen: Gelpackungen Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum |