Learn More
Gibco™ Antibiotika-Antimykotikum (100x)
Die Lösung enthält Penicillin, Streptomycin und Gibco Amphotericin B, um eine Kontamination der Zellkultur zu verhindern.
49.47 CHF - 2890.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 100X |
---|---|
Kulturtyp | Säugetierzellkultur |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Antibiotikum-Antimykotikum |
Sterilität | Steril gefiltert |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11580486
![]() |
Gibco™
15240096 |
20 mL |
49.47 CHF
20 Milliliter |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11570486
![]() |
Gibco™
15240062 |
100 mL |
161.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15963194
![]() |
Gibco™
15240112 |
20 x 100 mL |
2890.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Gibco™ Antibiotikum-Antimykotikum dient zur Verhinderung von Kontamination durch Bakterien und Pilze
- Die Lösung enthält 10.000 Einheiten/ml Penicillin, 10.000 µg/ml Streptomycin und 25 µg/ml Gibco Amphotericin B.
- Die Antibiotika Penicillin und Streptomycin verhindern durch ihre effektive kombinierte Wirksamkeit die bakterielle Kontamination von Zellkulturen durch grampositive und gramnegative Bakterien.
- Amphotericin B verhindert durch die Hemmung multizellulärer Pilze und Hefen eine Pilzkontamination von Zellkulturen.
- Penicillin, das ursprünglich aus dem Pilz Penicillium gewonnen wurde, wirkt direkt, indem es den Neuaufbau der bakteriellen Zellwand stört, sowie indirekt, indem es die Freisetzung von Enzymen auslöst, die die Zellwand weiter verändern.
- Streptomycin wurde ursprünglich aus Streptomyces griseus gewonnen und wirkt, indem es sich an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms anlagert, was zu einer Hemmung der Proteinsynthese und anschließendem Absterben anfälliger Bakterien führt.
- Bei -5 °C bis -20 °C lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
100X | |
Flüssig | |
Steril gefiltert |
Säugetierzellkultur | |
Antibiotikum-Antimykotikum | |
Sterile-filtered |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
- 1,2-Diaminopropane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,2-Diaminopropane