Learn More
Gibco™ Antibiotika-Antimykotikum (100x)
GREENER_CHOICE
Die Lösung enthält Penicillin, Streptomycin und Gibco Amphotericin B, um eine Kontamination der Zellkultur zu verhindern.
Marke:  Gibco™ 15240112
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15963194
  • 2890.00 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Beschreibung
  • Gibco™ Antibiotikum-Antimykotikum dient zur Verhinderung von Kontamination durch Bakterien und Pilze
  • Die Lösung enthält 10.000 Einheiten/ml Penicillin, 10.000 µg/ml Streptomycin und 25 µg/ml Gibco Amphotericin B.
  • Die Antibiotika Penicillin und Streptomycin verhindern durch ihre effektive kombinierte Wirksamkeit die bakterielle Kontamination von Zellkulturen durch grampositive und gramnegative Bakterien.
  • Amphotericin B verhindert eine Pilzkontamination von Zellkulturen durch die Hemmung multizellulärer Pilze und Hefen.
  • Penicillin, das ursprünglich aus dem Pilz Penicillium gewonnen wurde, wirkt direkt, indem es den Neuaufbau der bakteriellen Zellwand stört, sowie indirekt, indem es die Freisetzung von Enzymen auslöst, die die Zellwand weiter verändern.
  • Streptomycin wurde ursprünglich aus Streptomyces griseus gewonnen und wirkt, indem es an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms bindet und dadurch zu einer Hemmung der Proteinsynthese und anschließendem Absterben anfälliger Bakterien führt.
  • Bei -5 °C bis -20 °C lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C
Versandbedingungen: Trockeneis
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Säugetierzellkultur
Antibiotikum-Antimykotikum
Sterile-filtered
100 X
Flüssig
Steril gefiltert
20 x 100 mL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Antibiotika-Antimykotikum (100x) > 20 x 100 ml