Learn More
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Supplement
Teil des Kits zur Vorbereitung des vollständig ergänzten Gibco AmnioMAX C-100 Komplettmediums, entwickelt für die kurzfristige Kultur humaner Fruchtwasserzellen für zytogenetische Studien und In-vitro-Diagnostikverfahren.
94.75 CHF - 265.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C Versandbedingungen: GefrorenHaltbarkeit: 16 Monate ab Herstellungsdatum. Das vollständige Medium innerhalb von 7 bis 10 Tagen nach dem Öffnen verwenden. |
---|---|
Form | Gefroren |
Produkttyp | Ergänzungsstoff |
Sterilität | Steril gefiltert |
Sterilization Method | Sterile-filtered |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10772077
|
Gibco™
12556015 |
15 mL |
94.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10507485
![]() |
Gibco™
12556023 |
75 mL |
265.00 CHF
75 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Anwenderfreundliches Format: Gibco AmnioMAX C-100 Komplettmedium ist ein zweiteiliger Kit zur Vorbereitung eines kompletten Mediums, das keine zusätzliche Supplementierung erfordert. Das gesamte Medium kann bei 2 bis 8 °C bis zu zehn Tage lang gelagert werden.
- Wirkungs- und Qualitätskontrolle
- Jede Charge von Gibco AmnioMAX C-100 Komplettmedium wird von einem zertifizierten US-amerikanischen Referenz-Zytogenetiklabor getestet, um eine durchgehend hervorragende Leistung zu gewährleisten
- Gepoolte primäre humane Fruchtwasserproben werden sechs Tage lang in Gibco AmnioMAX C-100 Komplettmedium kultiviert, bevor die Gesamtzahl der Kolonien und die Gesamtzahl der mitotischen Kolonien gemessen werden
- Darüber hinaus wird jede Charge auf Sterilität, pH-Wert und Osmolalität getestet
- Einzigartige, optimierte Formulierung
- Gibco AmnioMAX C-100- Complete Medium enthält fötales Kälberserum (FBS), Gentamicin und L-Glutamin, um die Zellhaftung und -Wachstum zu maximieren
- Es verfügt über ein verbessertes Puffersystem, das eine größere pH-Stabilität während Kulturmanipulationen bietet
Fruchtwasser- und Chorionzottenkultur, Zellanalyse, Zellkultur, Zellproliferation, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Klinische, Klinische und translationale Forschung, Zytogenetik, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Compliance
Gibco AmnioMAX C-100 Supplement wird in einer cGMP-zertifizierten Anlage in Grand Island, New York (USA), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C Versandbedingungen: GefrorenHaltbarkeit: 16 Monate ab Herstellungsdatum. Das vollständige Medium innerhalb von 7 bis 10 Tagen nach dem Öffnen verwenden. |
|
Ergänzungsstoff | |
Sterile-filtered | |
AmnioMAX™ |
Gefroren | |
Steril gefiltert | |
Glutamin | |
Trockeneis |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 16 Monate
In-vitro-Diagnostik