Learn More
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Supplement
Teil des Kits zur Vorbereitung des vollständig ergänzten Gibco AmnioMAX C-100 Komplettmediums, entwickelt für die kurzfristige Kultur humaner Fruchtwasserzellen für zytogenetische Studien und In-vitro-Diagnostikverfahren.
Marke: Gibco™ 12556023
221.44 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Anwenderfreundliches Format: Gibco AmnioMAX C-100 Komplettmedium ist ein zweiteiliger Kit zur Vorbereitung eines kompletten Mediums, das keine zusätzliche Supplementierung erfordert. Das gesamte Medium kann bei 2 bis 8 °C bis zu zehn Tage lang gelagert werden.
- Wirkungs- und Qualitätskontrolle
- Jede Charge von Gibco AmnioMAX C-100 Komplettmedium wird von einem zertifizierten US-amerikanischen Referenz-Zytogenetiklabor getestet, um eine durchgehend hervorragende Leistung zu gewährleisten
- Gepoolte primäre humane Fruchtwasserproben werden sechs Tage lang in Gibco AmnioMAX C-100 Komplettmedium kultiviert, bevor die Gesamtzahl der Kolonien und die Gesamtzahl der mitotischen Kolonien gemessen werden
- Darüber hinaus wird jede Charge auf Sterilität, pH-Wert und Osmolalität getestet
- Einzigartige, optimierte Formulierung
- Gibco AmnioMAX C-100- Complete Medium enthält fötales Kälberserum (FBS), Gentamicin und L-Glutamin, um die Zellhaftung und -Wachstum zu maximieren
- Es verfügt über ein verbessertes Puffersystem, das eine größere pH-Stabilität während Kulturmanipulationen bietet
Fruchtwasser- und Chorionzottenkultur, Zellanalyse, Zellkultur, Zellproliferation, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Klinische, Klinische und translationale Forschung, Zytogenetik, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Compliance
Gibco AmnioMAX C-100 Supplement wird in einer cGMP-zertifizierten Anlage in Grand Island, New York (USA), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C Versandbedingungen: GefrorenHaltbarkeit: 16 Monate ab Herstellungsdatum. Das vollständige Medium innerhalb von 7 bis 10 Tagen nach dem Öffnen verwenden. |
|
Ergänzungsstoff | |
Sterile-filtered | |
AmnioMAX™ | |
Trockeneis |
Gefroren | |
Steril gefiltert | |
Glutamin | |
75 mL |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2938926 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 12556015,12556023 |
2451687 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12556015,12556023 |
2451679 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12556015,12556023 |
2474846 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12556015,12556023 |
2592002 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12556015,12556023 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
In-vitro-Diagnostik