Learn More
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Basalmedium
Teil des Kits zur Vorbereitung vom vollständig ergänzten Gibco AmnioMAX C-100 Komplettmedium, entwickelt für die kurzfristige Kultur humaner Fruchtwasserzellen für zytogenetische Studien und In-vitro-Diagnostikverfahren
145.00 CHF - 319.00 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Sterilität | Steril gefiltert |
Sterilization Method | Sterile-filtered |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10538065
![]() |
Gibco™
17001082 |
90 mL |
145.00 CHF
90 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10744274
![]() |
Gibco™
17001074 |
450 mL |
319.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium ist ein zweiteiliger Kit zur Vorbereitung eines kompletten Mediums, das keine zusätzliche Supplementierung erfordert.
- Wirkungs- und Qualitätskontrolle
- Jede Charge von Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium wird von einem zertifizierten US-amerikanischen Referenz-Zytogenetiklabor getestet, um eine durchgehend hervorragende Leistung zu gewährleisten
- Gepoolte primäre humane Fruchtwasserproben werden sechs Tage lang in Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium kultiviert, bevor die Gesamtzahl der Kolonien und die Gesamtzahl der mitotischen Kolonien gemessen werden
- Darüber hinaus wird jede Charge auf Sterilität, pH-Wert und Osmolalität getestet
- Einzigartige, optimierte Formulierung
- Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium enthält fötales Rinderserum (FBS), Gentamicin und L-Glutamin, um die Zellhaftung und -Wachstum zu maximieren
- Es verfügt über ein verbessertes Puffersystem, das eine größere pH-Stabilität während Kulturmanipulationen bietet
- Nachhaltige Verpackung
Fruchtwasser- und Chorionzottenkultur, Zellanalyse, Zellkultur, Zellproliferation, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Klinische, Klinische und translationale Forschung, Zytogenetik, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco AmnioMAXC-100 Basal Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA) hergestellt, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485 zertifiziert ist.
Spezifikation
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Sterile-filtered |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 16 Monate ab Herstellungsdatum
In-vitro-Diagnostik