Learn More
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Basalmedium
GREENER_CHOICE
Teil des Kits zur Vorbereitung vom vollständig ergänzten Gibco AmnioMAX C-100 Komplettmedium, entwickelt für die kurzfristige Kultur humaner Fruchtwasserzellen für zytogenetische Studien und In-vitro-Diagnostikverfahren
Marke:  Gibco™ 17001074
271.59 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10744274
  • 325.00 CHF / 1 Stück
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium ist ein zweiteiliges Kit zur Vorbereitung eines kompletten Mediums, das keine zusätzliche Supplementierung erfordert.
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle
  • Jede Charge von Gibco AmnioMAX C-100 Komplettmedium wird von einem zertifizierten US-amerikanischen Referenz-Zytogenetiklabor getestet, um eine durchgehend hervorragende Leistung zu gewährleisten
  • Gepoolte primäre humane Fruchtwasserproben werden sechs Tage lang in Gibco AmnioMAX C-100 Complete Medium kultiviert, bevor die Gesamtzahl der Kolonien und die Gesamtzahl der mitotischen Kolonien gemessen werden
  • Darüber hinaus wird jede Charge auf Sterilität, pH-Wert und Osmolalität getestet
  • Einzigartige, optimierte Formulierung
  • Gibco AmnioMAX C-100- Complete Medium enthält fötales Kälberserum (FBS), Gentamicin und L-Glutamin, um die Zellhaftung und -Wachstum zu maximieren
  • Es verfügt über ein verbessertes Puffersystem, das eine größere pH-Stabilität während Kulturmanipulationen bietet
  • Nachhaltige Verpackung
Fruchtwasser- und Chorionzottenkultur, Zellanalyse, Zellkultur, Zellproliferation, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Klinische, Klinische und translationale Forschung, Zytogenetik, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco AmnioMAXC-100 Basal Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA) hergestellt, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485 zertifiziert ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Amniozyten
Basalmedium für Zellen der Amnionflüssigkeit
Steril gefiltert
Glutamin, HEPES
450 mL
Human
Flüssig
Standard-Serumzugabe
Sterile-filtered
AmnioMAX™
Raumtemperatur
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 16 Monate ab Herstellungsdatum. Das vollständige Medium innerhalb von 7 bis 10 Tagen nach dem Öffnen verwenden.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ AmnioMAX™ C-100 Basalmedium > 450 ml
In-vitro-Diagnostik