Learn More
Gibberellsäure A4+A7, 90 % Thermo Scientific Chemicals
137.00 CHF - 392.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gibberellic Acid A4+A7
Typ Gibberellic Acid A4+A7
Physikalische Form Pulver
Flammpunkt >110°C (230°F)
Siedepunkt 582 °C
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol, ethanol, or acetone; Also soluble in dilute solutions of sodium bicarbonate or sodium acetate
Reinheit (%) 90%
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15418109
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66661.03
1 g
137.00 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15428109
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66661.06
5 g
392.00 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Gibberellic Acid A4+A7
Pulver
582 °C
90%
Gibberellic Acid A4+A7
>110°C (230°F)
Soluble in methanol, ethanol, or acetone; Also soluble in dilute solutions of sodium bicarbonate or sodium acetate
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
missing translation for 'storageNote' : -30 bis -10 °C
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Gibberellsäure A4+A7, 90 % Thermo Scientific Chemicals