Learn More
Gibberellsäure A4+A7, 90 % Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418109
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gibberellic Acid A4+A7
Typ Gibberellic Acid A4+A7
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Flammpunkt >110°C (230°F)
Siedepunkt 582 °C
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol, ethanol, or acetone; Also soluble in dilute solutions of sodium bicarbonate or sodium acetate
Reinheit (%) 90%
Name des Produkts
Gibberellsäure A4+A7, 90 % Thermo Scientific Chemicals >